Få mere at vide
Katecholboran (teknisk grad), TRC
Artikelnummer. 30368594
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368594 5 g
30365388 1 g
30367656 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368594 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2151855G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 274-07-7
Molekylær formel C6H5BO2
Molekylvægt (g/mol) 119.91
Synonym 1,3,2-Benzodioxaborole, Benzcatechinborane, CB, Catecholatoborane, Pyrocatecholborane
IUPAC navn 1,3,2-benzodioxaborol
SMIL B1Oc2ccccc2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Catecholborane
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H5BO2/c1-2-4-6-5(3-1)8-7-9-6/h1-4,7H
Formel vægt 120.0383