Få mere at vide
Katecholboran, 50% w/w i toluen (98% tørvægt)
Artikelnummer. 15423897
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423897 25 g 25g
15447755 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30234.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 274-07-7 | C6H4BO2 | 118,906 g/mol
Ansat i organisk syntese. Tilsætning af catecholboran til vinylarener i nærværelse af Wilkinsons katalysator giver udelukkende Markovnikov hydroboreringsprodukter, hvorimod den tilsvarende reaktion med a-substituerede vinylarener giver gode udbytter af vinylboronat. Hydroborering med catecholboran, efterfulgt af behandling med let tilgængelige reagenser såsom alkenylsulfoner eller alkynylphenylsulfoner i nærværelse af en radikalinitiator, repræsenterer en effektiv og enkel én-pot-procedure til direkte vinylering, formylering og cyanering. Catecholboran kan anvendes som et stereoselektivt reduktionsmiddel ved omdannelseβ -hydroxyketoner til syn 1,3-dioler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Ansat i organisk syntese. Tilsætning af catecholboran til vinylarener i nærværelse af Wilkinsons ′katalysator giver udelukkende Markovnikov hydroboreringsprodukter, hvorimod den tilsvarende reaktion med a-substituerede vinylarener giver gode udbytter af vinylboronat. Hydroborering med catecholboran, efterfulgt af behandling med let tilgængelige reagenser såsom alkenylsulfoner eller alkynylphenylsulfoner i nærværelse af en radikalinitiator, repræsenterer en effektiv og enkel én-pot-procedure til direkte vinylering, formylering og cyanering. Catecholboran kan anvendes som et stereoselektivt reduktionsmiddel ved omdannelseβ -hydroxyketoner til syn 1,3-dioler.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 274-07-7
Molekylær formel C6H4BO2
Molekylvægt (g/mol) 118.906
MDL nummer MFCD00005846
InChI nøgle ZDQWVKDDJDIVAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym catecholborane, 1,3,2-benzodioxaborole, benzo d 1,3,2 dioxaborole, 1,3,2$l^ 2-benzodioxaborole, cenmejuyoomffz-uhfffaoysa-n, catechol borane, catecholatoborane, benzcatechinborane, pyrocatecholborane
PubChem CID 6327445
IUPAC navn 1,3,2$1^{2}-benzodioxaborol
SMIL [B]1OC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Catecholborane
Tæthed 0.911
Assay Procent Noter (dry wt.)
Brydningsindeks 1.5025
Mængde 25 g
FN nummer UN2924
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 119.92
Procent renhed 98%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w in toluene