Få mere at vide
Catecholborane, 1M solution in tetrahydrofuran, AcroSeal™
Artikelnummer. 10391843 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10391843 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 10391843 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209541000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 274-07-7 | C6H5BO2 | 119.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Catecholborane
CAS 274-07-7
Tæthed 0.9580 g/mL
Flammepunkt -17°C
Emballage AcroSeal™ Glass bottle
Molekylær formel C6H5BO2
Mængde 100 mL
Fieser 04,69; 05,100; 06,33; 07,54; 08,79; 09,97; 10,79; 13,92; 16,65; 17,45
Merck Index 15, 1903
Specifik vægtfylde 0.958
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: reacts.
InChI nøgle CENMEJUYOOMFFZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL B1OC2=CC=CC=C2O1
IUPAC navn 2H-1,3,2-benzodioxaborole
Molekylvægt (g/mol) 119.91
Formel vægt 119.92
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Catecholborane, 1M solution in tetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.