Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Catechol Violet
Artikelnummer. 11465517
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465517 25 g 25g
11455517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465517 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B23513.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115-41-3 | C19H14O7S | 386.37 g/mol
Catechol Violet bruges som et kompleksometrisk indikatorfarvestof. Det hæmmer syntesen af globin i retikulocytlysater. Den bruges også som en pH-indikator med et overgangsinterval fra 0 til 8.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Catechol Violet bruges som et kompleksometrisk indikatorfarvestof. Det hæmmer syntesen af globin i retikulocytlysater. Den bruges også som en pH-indikator med et overgangsinterval fra 0 til 8.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethylenglycol, monomethylether
og ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-41-3
Molekylær formel C19H14O7S
Molekylvægt (g/mol) 386.37
MDL nummer MFCD00005868
InChI nøgle RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66993
IUPAC navn 4-[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzen-1,2-diol
SMIL OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Catechol Violet
Beilstein 353938
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethylene glycol,monomethyl ether and ethanol.
Formel vægt 386.38
Mængde 25 g