Få mere at vide
Katechol (Pyrokatekol; Benzen-1,2-diol), LoGiCal
Artikelnummer. 30457594
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457594 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457594 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0814.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Catechol
CAS 120-80-9
Analyt- eller komponentnavne Catechol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H6 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzene-1,2-diol (Pyrocatechol), Guaiacol Imp. A (EP), Benzene-1,2-diol, Pyrocatechol, 1,2-Benzenediol, 1,2-Dihydroxybenzene, 1,2-Hydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, C.I. 76500, C.I. Oxidation Base 26, Catechol, Catechol (phenol), Durafur Developer C, Fouramine PCH, Fourrine 68, NSC 1573, Oxyphenic acid, Pelagol Grey C, Phthalhydroquinone, Phthalic alcohol, Pyrocatechin, Pyrocatechine, Z 1, Z 1 (inhibitor), o-Benzenediol, o-Dihydroxybenzene, o-Dioxybenzene, o-Hydroquinone, o-Hydroxyphenol, o-Phenylenediol, Guaiacol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
Løsningstype Fedt
SMIL Oc1ccccc1O
IUPAC navn benzen-1,2-diol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 110.11
Mængde 10 mg
Formel vægt 110,0368 g/mol