Få mere at vide
Catechol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10060070 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10060070 500 g 500g
10020040 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10060070 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/3320/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Catechol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-80-9
Molekylær formel C6H6O2
MDL nummer 2188
Tekniske data
Smeltepunkt 103°C
Farve Brown
pH 6
Kogepunkt 245°C
Emballage Plastic powder jar
Mængde 500 g
Formel vægt 110.11g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Catechol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.