Description
Catechol, Extra Pure, SLR
Specifications
Specifications
| Smeltepunkt | 103°C |
| Farve | Brown |
| pH | 6 |
| Kogepunkt | 245°C |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 110.11g/mol |
| Fysisk form | Solid |
Safety and Handling
Product Identifier
- Catechol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.