Få mere at vide
Catechol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Catechol ring-d4 |
| CAS | 103963-58-2 |
| Molekylær formel | C6 2H4 H2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-diol, 1,2-Benzenediol-3,4,5,6-D4, Catechol-3,4,5,6-D4, Catechol (ring-D4), Benzene-1,2-diol (ring-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(O)c(O)c1[2H] |
| IUPAC navn | 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vægt | 114.0619 |