Få mere at vide
Catechol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080582
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11429452
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10164.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 120-80-9 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Catechol bruges som fremkalder til fotografiske film, farvestoffer og et mellemprodukt til antioxidanter i gummi og smøreolier. Det bruges i polymerisationshæmmere og i lægemidler. Det er en byggesten i organisk syntese og involveret i fremstillingen af smags- og duftstoffer. Den bruges som erstatning for sandeltræolie, som fremstilles fra katekol gennem guaiakol og kamfer. Yderligere er det en forløber for fremstilling af vanillin fra guaiacol, som opnås ved methyleringsreaktion med catechol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Catechol bruges som fremkalder til fotografiske film, farvestoffer og et mellemprodukt til antioxidanter i gummi og smøreolier. Det bruges i polymerisationshæmmere og i lægemidler. Det er en byggesten i organisk syntese og involveret i fremstillingen af smags- og duftstoffer. Den bruges som erstatning for sandeltræolie, som fremstilles fra katekol gennem guaiakol og kamfer. Yderligere er det en forløber for fremstilling af vanillin fra guaiacol, som opnås ved methyleringsreaktion med catechol.
Opløselighed Opløseligt i vand, pyridin
, chloroform, benzen, carbontetrachlorid, ether og acetat.
Noter
Luft- og lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler, aluminium, baser, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-80-9
Molekylær formel C6H6O2
Molekylvægt (g/mol) 110.11
MDL nummer MFCD00002188
InChI nøgle YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrocatechol, catechol, 1,2-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, pyrocatechin, 2-hydroxyphenol, o-benzenediol, pyrocatechine, o-dihydroxybenzene, o-dioxybenzene
PubChem CID 289
ChEBI CHEBI:18135
IUPAC navn benzen-1,2-diol
SMIL OC1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Catechol
Smeltepunkt 104°C to 107°C
Tæthed 1.370
Kogepunkt 245°C to 246°C
Flammepunkt 127°C (260°F)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 471401
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,7999
Opløselighedsinformation Soluble in water,pyridine,chloroform,benzene,carbon tetrachloride,ether and acetate.
Formel vægt 110.11
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Catechol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Catechol