Få mere at vide
Catechol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Catechol bruges som fremkalder til fotografiske film, farvestoffer og et mellemprodukt til antioxidanter i gummi og smøreolier. Det bruges i polymerisationshæmmere og i lægemidler. Det er en byggesten i organisk syntese og involveret i fremstillingen af smags- og duftstoffer. Den bruges som erstatning for sandeltræolie, som fremstilles fra katekol gennem guaiakol og kamfer. Yderligere er det en forløber for fremstilling af vanillin fra guaiacol, som opnås ved methyleringsreaktion med catechol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Catechol bruges som fremkalder til fotografiske film, farvestoffer og et mellemprodukt til antioxidanter i gummi og smøreolier. Det bruges i polymerisationshæmmere og i lægemidler. Det er en byggesten i organisk syntese og involveret i fremstillingen af smags- og duftstoffer. Den bruges som erstatning for sandeltræolie, som fremstilles fra katekol gennem guaiakol og kamfer. Yderligere er det en forløber for fremstilling af vanillin fra guaiacol, som opnås ved methyleringsreaktion med catechol.
Opløselighed Opløseligt i vand, pyridin
, chloroform, benzen, carbontetrachlorid, ether og acetat.
Noter
Luft- og lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler, aluminium, baser, syrechlorider og syreanhydrider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Catechol |
| Smeltepunkt | 104°C to 107°C |
| Tæthed | 1.37 |
| Kogepunkt | 245°C to 246°C |
| Flammepunkt | 127°C (260°F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lugt | Aromatic |
| Mængde | 5000 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 471401 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Catechol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,2-Benzenediol