Få mere at vide
Katekol, 99+%
Artikelnummer. 10756581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Fiber tromle
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10756581 100 g Glasflaske 100g
10051720 5 g Glasflaske 5g
10337860 500 g Glasflaske 500g
10542354 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11954671 10 kg Fiber tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10756581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158981000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.92 DKK
    286.65 DKK / 100g
    Spare 31.27 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 120-80-9 | C6H6O2 | 110,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120-80-9
Molekylær formel C6H6O2
Molekylvægt (g/mol) 110.11
MDL nummer MFCD00002188
InChI nøgle YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrocatechol, catechol, 1,2-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, pyrocatechin, 2-hydroxyphenol, o-benzenediol, pyrocatechine, o-dihydroxybenzene, o-dioxybenzene
PubChem CID 289
ChEBI CHEBI:18135
IUPAC navn benzen-1,2-diol
SMIL OC1=CC=CC=C1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Catechol
Smeltepunkt 103,0 °C til 106,0 °C
Farve Brun-grå til hvid
Kogepunkt 245,0 °C
Flammepunkt 131 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15,8111
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 430 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, kloroform, ether og pyridin samt vandbaserede opløsninger
Viskositet 2,38 mm2/s (110 °C)
Formel vægt 110.11
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinske flager
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Catechol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.