missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Catechol-13C6, TRC

Artikelnummer. 30010356
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30010356 10 mg -
30008457 1 mg -
30009318 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010356 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC21517710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 115881-16-8
Molekylær formel 13C6 H6 O2
Molekylvægt (g/mol) 116.07
Synonym 1,2-Benzenediol-1,2,3,4,5,6-13C6 (9CI), Catechol-1,2,3,4,5,6-13C6, Catechol 13C6, Benzene-1,2-diol 13C6
IUPAC navn (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-2,4,6-triene-1,2-diol
SMIL O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Catechol 13C6
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vægt 116.0569
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.