Få mere at vide
Catechin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469146
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16469146 100 mg -
16454907 50 mg 50mg
16419178 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16469146 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0898
MedChemExpress Catechin ((+)-Catechin) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 1.4 μM.
Catechin ((+)-Catechin) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 1.4 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Catechin
CAS 154-23-4
Farve Earth Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H14O6
Mængde 100 mg
Synonym (+)-Catechin Cianidanol Catechuic acid
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (344.51 mM)
SMIL O[C@@H]1[C@@H](C2=CC(O)=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1
Molekylvægt (g/mol) 290.27
Formel vægt 290.27
Procent renhed 98.8%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death