missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+)-Catechin hydrate

Artikelnummer. 16564224 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16564224 5 g
16554224 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16564224 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 463020050
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 225937-10-0 | C15H14O6 | 290.27 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 225937-10-0
Molekylær formel C15H14O6
Molekylvægt (g/mol) 290.27
MDL nummer MFCD00150865
InChI nøgle PFTAWBLQPZVEMU-UYWMCZCJNA-N
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triolhydrat
SMIL O[C@H]1CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@@H]1C1=CC=C(O)C(O)=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+)-Catechin hydrate
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: almost insoluble.
Formel vægt 290.27

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.