Få mere at vide
(+)-Catechin hydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16419066
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16419066 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16419066 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0355
MedChemExpress (+)-Catechin hydrate inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 1.4 μM.
(+)-Catechin hydrate inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 1.4 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Catechin hydrate
CAS 225937-10-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H14O6.xH2O
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC(O)=C(C[C@H](O)[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)O3)C3=C1.[xH2O]
Procent renhed 99.59%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death