Få mere at vide
(-)-Catechin Gallate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Catechin gallate |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,19,21,23-29H,8H2/t19-,21+/m1/s1 |
| Formel vægt | 442.09 |