Få mere at vide
(±)-Catechin 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319257
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319257 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319257 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11059100AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Catechin
CAS 7295-85-4
Analyt- eller komponentnavne DL-Catechin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H14 O6
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (2R,3S)-rel-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (±)-Catechin, (±)-Catechol, rac-Catechin, 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, trans-(±)-, Catechol, (±)- (8CI), rel-(2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (±)-Catechin, (±)-Catechol, 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, trans-, DL-Catechin, Racemic catechin, dl-Catechin, dl-Catechol, rac-Catechin
InChI formel InChI=1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m0/s1
SMIL O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
IUPAC navn (2R*,3S*)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)chromane-3,5,7-triol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 290.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 290.079 g/mol