Få mere at vide
Fisherbrand™ Catalyst Norprene Food Formulation Stopped Tubing Assembly
Artikelnummer. 15511335 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
15511335 0,8 mm 1,6 mm Pakke med 12
15521335 1,6 mm 1,6 mm Pakke med 12
15531335 3,2 mm 1,6 mm Pakke med 12
15541335 4,8 mm 1,6 mm Pakke med 12
15551335 6,4 mm 1,6 mm Pakke med 12
15561335 8 mm 1,6 mm Pakke med 12
15571335 4,8 mm 2,4 mm Pakke med 12
15581335 6,4 mm 2,4 mm Pakke med 12
15591335 8 mm 2,4 mm Pakke med 12
15501345 9,5 mm 2,4 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15511335
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Preconfigured ready-to-use links and assemblies.
  • Available in Platinum-Cured Silicone, TPEs, and PVC
  • Ensures optimal amount of tubing is in pump head
Tekniske data
Oversigt Stopped tubing assembly
Diameter (metrisk) Indvendig 0,8 mm
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm