Få mere at vide
Catalpol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17565565 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17565565 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17565565 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468942500
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Catalpol
CAS 2415-24-9
Mængde 250 mg
Molekylær formel C15 H22 O10
Formel vægt 207
MDL nummer MFCD11111524
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til lysebrun
Renhed ≥95 %
InChI nøgle LHDWRKICQLTVDL-PZYDOOQISA-N
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](O)[C@@H]4O[C@]4(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(1S,2S,4S,5S,6R,10S)-5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-3,9-dioxatricyclo[4.4.0.0²,⁴]dec-7-en-10-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 362.33