Få mere at vide
asecos™ Kastere med sokkel
Artikelnummer. 15104856 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
590 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
15104856 590 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15104856 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 31360
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Let at flytte skabet, hjul med sokldæksel og integreret låseanordning med pulverlakeret stålplade
  • Castors med sokkel
  • Pladestål pulverlakeret RAL 7015
  • Til under-bordskabe, der er i bred størrelse i 1100 mm og 590 mm
Tekniske data
Oversigt Castors with plinth
Til brug med (udstyr) For under bench cabinets with width 590 mm, for model(s): UB90, K90
Højde (engelsk) 1,18 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 30 mm
Højde (metrisk) 30 mm
Inkluderer Kastere med soklen
Overfladebelægning Pulverlakeret flad
Vægt (engelsk) 3.31 lb.
Vægt (metrisk) 1.5 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 587 mm
Bredde (metrisk) 590 mm
Farve Light Gray
Materiale Steel
Produkttype Kastere med soklen