Få mere at vide
asecos™ Hjul med sokkel
Artikelnummer. 16275441 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Underbordsskab UB90, K90 med bredde 1400 mm
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16275441 Underbordsskab UB90, K90 med bredde 1400 mm
1 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 16275441 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 31359
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Hjul med sokkelhøjde på 30 mm til model(er): UB90, K90 med bredde 1400 mm
  • Stålplade pulverlakeret RAL 7015
  • For model(er): UB90, K90
  • Til brug med: under bænkeskabe med en kropsbredde på 1400 cm
Tekniske data
Dybde (metrisk) Eksteriør 60 mm
Dimensioner (D x B x H) 60 x 1397 x 30 mm
Til brug med (udstyr) Underbordsskab UB90, K90 med bredde 1400 mm
Højde (metrisk) Udvendig 30 mm
Inkluderer Sokkel
Antal hylder 0
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (engelsk) 6 lb.
Vægt (metrisk) 3 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 1397 mm
Farve Grå
Dybde (engelsk) Eksteriør 2,36 tommer.
Højde (engelsk) Udvendig 1,18 tommer.
Materiale Stålplade
Produkttype Hjul
Bredde (engelsk) Udvendig 55 tommer.