Få mere at vide
Castor oil
Artikelnummer. p-7044047
Mængde:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
Artikelnummer. 11326856
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04224.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933.45 g/mol
Ricinusolie bruges i fødevaretilsætningsstoffer, smagsstoffer, slik og som skimmelinhibitor. Dens derivater bruges til fremstilling af sæber, smøremidler, hydraulik- og bremsevæsker, maling, belægninger, lithiumfedt og kuldebestandig plast. Det finder anvendelse i voks, polermidler, nylon, lægemidler og parfume. Det er involveret i fremstillingen af linolsyrer ved dehydrering, 2-octanol, sebacinsyre og undecylensyre, som er en forløber for polymer nylon 11 og heptanal. Det er involveret i fremstillingen af 12-hydroxystearinsyre ved hydrogenering og forsæbning. Det er nyttigt som smøremiddel i jet-, diesel- og racermotorer. Desuden bruges det som et afføringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ricinusolie bruges i fødevaretilsætningsstoffer, smagsstoffer, slik og som en inhibitor af skimmelsvamp. Dens derivater bruges til fremstilling af sæber, smøremidler, hydraulik- og bremsevæsker, maling, belægninger, lithiumfedt og kuldebestandig plast. Det finder anvendelse i voks, polermidler, nylon, lægemidler og parfume. Det er involveret i fremstillingen af linolsyrer ved dehydrering, 2-octanol, sebacinsyre og undecylensyre, som er en forløber for polymer nylon 11 og heptanal. Det er involveret i fremstillingen af 12-hydroxystearinsyre ved hydrogenering og forsæbning. Det er nyttigt som smøremiddel i jet-, diesel- og racermotorer. Desuden bruges det som et afføringsmiddel.
Opløselighed
Blandbar med methanol, diethylether, chloroform, iseddike, benzen og carbondisulfid. Ikke blandbar med koldt vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-79-4
Molekylær formel C57H104O9
Molekylvægt (g/mol) 933.45
MDL nummer MFCD00130746
InChI nøgle ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Synonym castor oil, ricinus oil, olio di ricino, venelex, xenaderm, optase, trypsin complex, unii-d5340y2i9g, castor oil usp:jan, 1-o,2-o,3-o-tris z-12-hydroxy-9-octadecenoyl glycerol
PubChem CID 14030006
IUPAC navn 2,3-bis[[(Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoyl]oxy]propyl-(Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoat
SMIL CCCCCCC(CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Castor oil
Tæthed 0.961
Kogepunkt 313°C
Flammepunkt 230°C (446°F)
Brydningsindeks 1.478
Mængde 250 mL
Merck Index 14,1898
Opløselighedsinformation Miscible with methanol,diethyl ether,chloroform,glacial acetic acid,benzene and carbon disulfide. Immiscible with cold water.
Optisk rotation +5° (c=5 in Ethanol)