Få mere at vide
Ricinusolie
Beskrivelse
Ricinusolie bruges i fødevaretilsætningsstoffer, smagsstoffer, slik og som skimmelinhibitor. Dens derivater bruges til fremstilling af sæber, smøremidler, hydraulik- og bremsevæsker, maling, belægninger, lithiumfedt og kuldebestandig plast. Det finder anvendelse i voks, polermidler, nylon, lægemidler og parfume. Det er involveret i fremstillingen af linolsyrer ved dehydrering, 2-octanol, sebacinsyre og undecylensyre, som er en forløber for polymer nylon 11 og heptanal. Det er involveret i fremstillingen af 12-hydroxystearinsyre ved hydrogenering og forsæbning. Det er nyttigt som smøremiddel i jet-, diesel- og racermotorer. Desuden bruges det som et afføringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ricinusolie bruges i fødevaretilsætningsstoffer, smagsstoffer, slik og som en inhibitor af skimmelsvamp. Dens derivater bruges til fremstilling af sæber, smøremidler, hydraulik- og bremsevæsker, maling, belægninger, lithiumfedt og kuldebestandig plast. Det finder anvendelse i voks, polermidler, nylon, lægemidler og parfume. Det er involveret i fremstillingen af linolsyrer ved dehydrering, 2-octanol, sebacinsyre og undecylensyre, som er en forløber for polymer nylon 11 og heptanal. Det er involveret i fremstillingen af 12-hydroxystearinsyre ved hydrogenering og forsæbning. Det er nyttigt som smøremiddel i jet-, diesel- og racermotorer. Desuden bruges det som et afføringsmiddel.
Opløselighed
Blandbar med methanol, diethylether, chloroform, iseddike, benzen og carbondisulfid. Ikke blandbar med koldt vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Castor oil |
| Tæthed | 0.961 |
| Kogepunkt | 313 °C |
| Flammepunkt | 230 °C (446 °F) |
| Brydningsindeks | 1.478 |
| Mængde | 2500 mL |
| Merck Index | 14,1898 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med methanol, diethylether, kloroform, glaseddikesyre, benzen og kulstofdisulfid. Umulig at blande med koldt vand. |
| Optisk rotation | +5° (c=5 i ethanol) |