Få mere at vide
Ricinusolie
Artikelnummer. 11326856
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11326856 250 mL 250ml
11336856 1000 mL 1 L
11346856 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11326856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04224.AK
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933,45 g/mol
Ricinusolie bruges i fødevaretilsætningsstoffer, smagsstoffer, slik og som skimmelinhibitor. Dens derivater bruges til fremstilling af sæber, smøremidler, hydraulik- og bremsevæsker, maling, belægninger, lithiumfedt og kuldebestandig plast. Det finder anvendelse i voks, polermidler, nylon, lægemidler og parfume. Det er involveret i fremstillingen af linolsyrer ved dehydrering, 2-octanol, sebacinsyre og undecylensyre, som er en forløber for polymer nylon 11 og heptanal. Det er involveret i fremstillingen af 12-hydroxystearinsyre ved hydrogenering og forsæbning. Det er nyttigt som smøremiddel i jet-, diesel- og racermotorer. Desuden bruges det som et afføringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ricinusolie bruges i fødevaretilsætningsstoffer, smagsstoffer, slik og som en inhibitor af skimmelsvamp. Dens derivater bruges til fremstilling af sæber, smøremidler, hydraulik- og bremsevæsker, maling, belægninger, lithiumfedt og kuldebestandig plast. Det finder anvendelse i voks, polermidler, nylon, lægemidler og parfume. Det er involveret i fremstillingen af linolsyrer ved dehydrering, 2-octanol, sebacinsyre og undecylensyre, som er en forløber for polymer nylon 11 og heptanal. Det er involveret i fremstillingen af 12-hydroxystearinsyre ved hydrogenering og forsæbning. Det er nyttigt som smøremiddel i jet-, diesel- og racermotorer. Desuden bruges det som et afføringsmiddel.
Opløselighed
Blandbar med methanol, diethylether, chloroform, iseddike, benzen og carbondisulfid. Ikke blandbar med koldt vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-79-4
Molekylær formel C57H104O9
Molekylvægt (g/mol) 933.45
MDL nummer MFCD00130746
InChI nøgle ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Synonym castor oil, ricinus oil, olio di ricino, venelex, xenaderm, optase, trypsin complex, unii-d5340y2i9g, castor oil usp:jan, 1-o,2-o,3-o-tris z-12-hydroxy-9-octadecenoyl glycerol
PubChem CID 14030006
IUPAC navn 2,3-bis[[(Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoyl]oxy]propyl-(Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoat
SMIL CCCCCCC(CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Castor oil
Tæthed 0.961
Kogepunkt 313 °C
Flammepunkt 230 °C (446 °F)
Brydningsindeks 1.478
Mængde 250 mL
Merck Index 14,1898
Opløselighedsinformation Blandet med methanol, diethylether, kloroform, glaseddikesyre, benzen og kulstofdisulfid. Umulig at blande med koldt vand.
Optisk rotation +5° (c=5 i ethanol)