Få mere at vide
Ricinusolie, teknisk kvalitet, TRC
Artikelnummer. 30355924
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355924 25 mL
30350492 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30355924 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18480525ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-79-4
Synonym 3 Castor Oil, AS 15, Acrol 1070, Aromatic castor oil, Recastol 2790, Ricinus communis oil, Thixcin ST, Viscotrol C, Neoloid, LAV (polyol), Thixcin ST, Ricinus communis oil, Oil of Palma Christi
IUPAC navn propan-1,2,3-triyl (9Z,9'Z,9''Z)-tris(12-hydroxyoctadec-9-enoat)
SMIL CCCCCCC(O)C/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(OC(=O)CCCCCCC/C=C\CC(O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC/C=C\CC(O)CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Castor oil
Mængde 25 mL
InChI formel InChI=1S/C57H104O9/c1-4-7-10-31-40-51(58)43-34-25-19-13-16-22-28-37-46-55(61)64-49-54(66-57(63)48-39-30-24-18-15-21-27-36-45-53(60)42-33-12-9-6-3)50-65-56(62)47-38-29-23-17-14-20-26-35-44-52(59)41-32-11-8-5-2/h25-27,34-36,51-54,58-60H,4-24,28-33,37-50H2,1-3H3/b34-25-,35-26-,36-27-