Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ricinusolie, specificeret i henhold til kravene i Ph.Eur.
Artikelnummer. 10566051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10566051 500 mL Glasflaske 500ml
11974041 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566051 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 348855000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-79-4
Molekylær formel C57H104O9
Molekylvægt (g/mol) 933.45
MDL nummer MFCD00130746
InChI nøgle ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Synonym castor oil, ricinus oil, olio di ricino, venelex, xenaderm, optase, trypsin complex, unii-d5340y2i9g, castor oil usp:jan, 1-o,2-o,3-o-tris z-12-hydroxy-9-octadecenoyl glycerol
PubChem CID 14030006
IUPAC navn 2,3-bis[[(Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoyl]oxy]propyl-(Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoat
SMIL CCCCCCC(CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Castor oil
Surhed 2,0 mg KOH/g maksimalt.
Absorbans 1,5 max. (ved absorptionsmaksimum på 269 +/- 1 nm)
Smeltepunkt -10,0 °C
Farve Farveløs eller gul
Tæthed 0.9570g/mL
Kogepunkt 229,0 °C
Flammepunkt 229 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4770 til 1,4810
Mængde 500 mL
Merck Index 14,1898
Specifik vægtfylde 0.957
Specifik rotation +3.50
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, benzen, kloroform, kuldisulfid, æter og glacial eddikesyre
Viskositet 0,6-0,8 pas (25 °C)
Grad Eu. Ph.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) of fatty acids (GC): Passes Test (per Eur. Pharm.)
Fysisk form Viskøs hygroskopisk væske