Få mere at vide
Ricinusolie
Artikelnummer. 10539813 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
10539813 2.5 kg 2.5kg
10295234 250 g 250g
10197170 500 g 500g
10422514 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10539813 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 404160025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1089.57 DKK
    980.65 DKK / 2.5kg
    Spare 108.92 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
MDL nummer MFCD00130879
Specifications
Kemisk navn eller materiale Castor oil
Smeltepunkt -10 °C
Farve Gul
Tæthed 0.9570g/mL
Kogepunkt 229 °C
Flammepunkt 229 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4770 til 1,481
Mængde 2.5 kg
Forsæbningsværdi 176 til 182g KOH/g
Merck Index 14,1898
Specifik vægtfylde 0.957
Specifik rotation +3.5
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, benzen, kloroform, kuldysulfid, ether og iseddikesyre
Viskositet 0,6-0,8 pas (25 °C)
Fysisk form Viskøs væske