Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Castor oil |
| Smeltepunkt | 4,0 °C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.0500g/mL |
| Kogepunkt | >100,0 °C |
| Flammepunkt | 257 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 kg |
| Forsæbningsværdi | 176 til 182g KOH/g |
| Vis mere |