Få mere at vide
Ricinusolie
Artikelnummer. 10295234 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10295234 250 g 250g
10197170 500 g 500g
10422514 1 kg 1kg
10539813 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10295234 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397282500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-79-4
Molekylær formel C57H104O9
Molekylvægt (g/mol) 933.45
MDL nummer MFCD00130879
InChI nøgle ZEMPKEQAKRGZGQ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 1,3-bis[(12-hydroxyoctadec-9-enoyl)oxy]propan-2-yl-12-hydroxyoctadec-9-enoat
SMIL CCCCCCC(O)CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Castor oil
Smeltepunkt 4.0°C
Farve Gul
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt >100.0°C
Flammepunkt 257°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Forsæbningsværdi 176 to 182g KOH/g
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Viskositet 650-800 mPa.s (25°C)
Fysisk form Viskøs væske