Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Castor oil |
| Smeltepunkt | -10 °C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0.9570g/mL |
| Kogepunkt | 229 °C |
| Flammepunkt | 229 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4770 til 1,481 |
| Mængde | 500 g |
| Show More |