Få mere at vide
Casticin, TRC
Artikelnummer. 30133786
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133786 50 mg
30012843 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133786 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18600050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 479-91-4
Molekylær formel C19 H18 O8
Molekylvægt (g/mol) 374.34
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6,7-trimethoxy-, Casticin (6CI), Flavone, 3',5-dihydroxy-3,4',6,7-tetramethoxy- (7CI,8CI), 3,6,7,4'-Tetra-O-methyl-5,3'-dihydroxyflavone, 3,6,7,4'-Tetra-O-methylquercetagetin, 5,12-Dihydroxy-2,6,7,13-tetramethoxyflavone, 5,3'-Dihydroxy-3,6,7,4'-tetramethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Casticine, Quercetagetin 3,6,7,4'-tetramethyl ether, Vitexicarpin
IUPAC navn 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6,7-trimethoxychromen-4-one
SMIL COC1=C(Oc2cc(OC)c(OC)c(O)c2C1=O)c3ccc(OC)c(O)c3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Casticin
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H18O8/c1-23-11-6-5-9(7-10(11)20)17-19(26-4)16(22)14-12(27-17)8-13(24-2)18(25-3)15(14)21/h5-8,20-21H,1-4H3
Formel vægt 374.1002