Få mere at vide
Castanospermine, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Castanospermine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1 |
| Formel vægt | 189.1001 |