Få mere at vide
Castanospermine, TRC
Artikelnummer. 30364454
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364454 10 mg
30366356 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30364454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18500010MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79831-76-8
Molekylær formel C8 H15 N O4
Molekylvægt (g/mol) 189.21
IUPAC navn (1S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydroindolizine-1,6,7,8-tetrol
SMIL O[C@H]1CCN2C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Castanospermine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1
Formel vægt 189.1001