Få mere at vide
Castanospermin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473729
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473729 500 mg 500mg
15463729 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473729 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61071.ME
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Potent alfa- og beta-glucosidasehæmmer
Castanospermin, bruges som glycosidasehæmmer og antiinflammatorisk middel. Castanospermin bruges til at hæmme syncytiumdannelse mellem HIV-inficerede og CD4-udtrykkende celler og kan også interferere med infektivitet. Det er også blevet påvist, at dette middel inhiberer inflammation på niveauet af leukocyt-ekstravasation i rottemodeller af eksperimentel adjuvans-induceret arthritis og autoimmun encephalomyelitis. Castanospermin er en hæmmer af Glucosidase I, Maltase-glucoamylase og MANBA. Potent hæmmer afα - ogβ -glucosidaser, især glucosidase l (kræves til glucoproteinbehandling ved overførsel af mannose og glucose fra asparaginbundne lipider). Hæmmer HIV syncytium dannelse og replikation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Castanospermin, bruges som en glycosidasehæmmer og antiinflammatorisk middel. Castanospermin bruges til at hæmme syncytiumdannelse mellem HIV-inficerede og CD4-udtrykkende celler og kan også interferere med infektivitet. Det er også blevet påvist, at dette middel inhiberer inflammation på niveauet af leukocyt-ekstravasation i rottemodeller af eksperimentel adjuvans-induceret arthritis og autoimmun encephalomyelitis. Castanospermin er en hæmmer af Glucosidase I, Maltase-glucoamylase og MANBA. Potent hæmmer afα - ogβ -glucosidaser, især glucosidase l (kræves til glucoproteinbehandling ved overførsel af mannose og glucose fra asparaginbundne lipider). Hæmmer HIV syncytium dannelse og replikation.
Opløselighed Opløseligt
i
vand
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79831-76-8
Molekylær formel C8H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 189.211
MDL nummer MFCD00017555
InChI nøgle JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
Synonym castanospermine, castinospermine, 1,6,7,8-tetrahydroxyoctahydroindolizine, 1s,6s,7r,8r,8ar-1,6,7,8-tetrahydroxyindolizidine, 6-epicastanospermine, unii-q0i3184xm7, 6,7-diepicastanospermine, castanospermine, castanospermum australe, 1s,6s,7r,8ar-tetrahydroxyoctahydroindolizine, 1s,6s,7r,8r,8ar-octahydroindolizine-1,6,7,8-tetrol
PubChem CID 54445
ChEBI CHEBI:27860
IUPAC navn (1S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydroindolizin-1,6,7,8-tetrol
SMIL C1CN2CC(C(C(C2C1O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Castanospermine
Smeltepunkt 213°C to 217°C
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Beilstein 3588654
Merck Index 14,1896
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 189.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Fast stof