Få mere at vide
R&L Enterprises™ A-formet Retort Stand Base
Artikelnummer. 11749327 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
2,5 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vægt (metrisk) unitSize
11749327 2,5 kg Hver
1 options
Artikelnummer. 11749327
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for at understøtte retortstande i laboratoriet. R&L Enterprises™ A-formede Retort Stand Bases er fremstillet af støbejern med en kemisk resistent blå akrylmaling.
  • Leveres uden stang
  • Leveres med fingerskrue
  • Monteringsstanghul har dobbelt formål og vil acceptere både almindelige stænger og M10 skruede stænger på 12,7 mm i diameter
Tekniske data
Materiale Støbejern
Produkttype Stativ stativ
Til brug med (applikation) Befæstelser til stænger eller rør
Vægt (metrisk) 2,5 kg