Få mere at vide
R&L Enterprises™ Stativ Form Retort Stand Base
Artikelnummer. p-8012535 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
Stangcenter: 135 mm
Stangcenter: 175 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12338139
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende mulighed for at understøtte retortstativer i laboratoriet. R&L Enterprises™ Tripod Shape Retort Stand Base er lavet af støbejern.
  • Malet blå
  • Med gummifødder
  • Centralt stanghul er tappet
  • Uden stang
Tekniske data
Materiale Støbejern
Holder Stangcenter: 135 mm
Inkluderer Med gummifødder
Produkttype Stativ Spread Base
Farve Blå