Få mere at vide
R&L Enterprises™ Stativ Form Retort Stand Base
Artikelnummer. 12916806 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
Stangcenter: 135 mm
Stangcenter: 175 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
12916806 Stangcenter: 175 mm Hver
12338139 Stangcenter: 135 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12916806
Forventet forsendelse: 25-06-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende mulighed for at understøtte retortstativer i laboratoriet. R&L Enterprises™ Tripod Shape Retort Stand Base er lavet af støbejern.
  • Malet blå
  • Med gummifødder
  • Centralt stanghul er tappet
  • Uden stang
Tekniske data
Materiale Støbejern
Holder Stangcenter: 175 mm
Inkluderer Med gummifødder
Produkttype Stativ Spread Base
Farve Blå