Få mere at vide
R&L Enterprises™ Stativ Form Retort Stand Base
Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
Stangcenter: 135 mm
Stangcenter: 175 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Støbejern |
| Holder | Stangcenter: 135 mm |
| Inkluderer | Med gummifødder |
| Produkttype | Stativ Spread Base |
| Farve | Blå |