Få mere at vide
Fisherbrand™ Spredt Base
Artikelnummer. 12996796 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk) base:
100 mm fra stangmidten til fodmidten
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12996796
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet i støbejern og malet akrylblå.
  • Med centralt stanghul tappet 10mm
  • Monteret med gummifødder
  • 100 mm fra stangmidten til fodmidten
Tekniske data
Materiale Støbejern
Længde (metrisk) base 100 mm fra stangmidten til fodmidten
Produkttype Stativ Spread Base
Farve Blå
Mængde 1 stk.