Få mere at vide
Bochem™ Stativ i støbejern
Artikelnummer. p-8000045
Længde (metrisk):
105 mm
145 mm
Vægt (metrisk):
1,2 kg
2 kg
Artikelnummer. 10419472
Brand: Bochem™ 5250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af støbejern. Bochem™ Støbejernsstativ er lakeret.
  • Støbejernsstativ
  • M10 gevind
  • Lakeret
Tekniske data
Materiale Støbejern
Længde (metrisk) 105 mm
Inkluderer M10 gevind
Produkttype Stativ i støbejern
Trådstørrelse M10
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 1,2 kg