Få mere at vide
Bochem™ Stativ i støbejern
Længde (metrisk):
105 mm
145 mm
Vægt (metrisk):
1,2 kg
2 kg
Beskrivelse
- Støbejernsstativ
- M10 gevind
- Lakeret
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Støbejern |
| Længde (metrisk) | 145 mm |
| Inkluderer | M10 gevind |
| Produkttype | Stativ i støbejern |
| Trådstørrelse | M10 |
| Mængde | 1 stk. |
| Vægt (metrisk) | 2 kg |