Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Heavy-Duty Support Base, Støbejern, Tripod
Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Økonomisk kraftig støttebase er lavet med en støbejernsbase.
- Stangen er lavet af enten 303 rustfrit stål eller aluminium.
- Stativet har en korrosionsbestandig, elektropoleret støbejernsbund.
- Alle baser har en indbygget støttestangholder med låseknap, der accepterer 0,51 tommer. (1,3 cm) diameter støttestang.
- Stativbasen tilbyder støtte i flere retninger.
- Prøver kan placeres eller sidde på enhver eller alle sider.
- Centralt placeret stang og de 3 ben giver ekstra stabilitet.
- Støttebaser og stænger sælges hver for sig.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Støbejern |
| Længde (engelsk) | 0,2 tommer |
| Længde (metrisk) | 6 mm |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,2 tommer |
| Diameter (engelsk) Stang | 0,5 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Diameter (metrisk) stang | 13 mm |
| Holder | Understøtter 1/2 tommer. Dia. Stænger |
| Produkttype | Support baser |
| Form | Stativ |
| Vis mere |