Få mere at vide
Bochem™ Støbejerns H-ramme komplet
Artikelnummer. 10152551
Skift visning
Længde (metrisk):
500 mm
Højde (metrisk):
800 mm
Vægt (metrisk):
6,5 kg
Inkluderer:
Aluminiumsstænger 12 mm diameter og tophoveder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Højde (metrisk) Vægt (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
10152551 500 mm 800 mm 6,5 kg Aluminiumsstænger 12 mm diameter og tophoveder Hver
1 options
Artikelnummer. 10152551 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 5641
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Inkluderer komplet ramme. BOCHEM™ Støbejerns H-ramme komplet inkluderer aluminiumsstænger og bossheads.
  • Inkluderer aluminiumsstænger og bossheads
  • Støbejern er grønlakeret
Tekniske data
Materiale Støbejern
Højde (metrisk) 800 mm
Længde (metrisk) 500 mm
Inkluderer Aluminiumsstænger 12 mm diameter og tophoveder
Produkttype H-ramme Komplet
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 6,5 kg