Få mere at vide
Fisherbrand™ Cirkulært stativstativ
Artikelnummer. 12956916 Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
210 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Product Code. 12956916
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fremstillet i zinkbelagt stål med 6 mm diameter ben.
  • Ben nittet på plads og bøjet udad for stabilitet
  • 210 mm i højden, 150 mm udvendig diameter
  • Designet til at klare kravene fra et moderne laboratorium
Specifications
Materiale Forzinket stål
Højde (metrisk) 210 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 135 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 150 mm
Inkluderer spredte ben
Produkttype Stativ stativ
Form Cirkulær