Få mere at vide
Bochem™ Thermo Scientific™ Støbejernsforkromet standard retortklemme
Artikelnummer. 10363571
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
10363571 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 10363571 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 5462
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Hold reagensglas og andre glasvarer op til 40 mm brede. BOCHEM™ Thermo Scientific™ Støbejernsforkromet standard retortklemme tjener en række funktioner i det moderne laboratorium.
  • Smidbart støbejern
  • Forkromet
  • Grøn
  • Med kork indlæg
  • Rund/rund
  • DIN 12894
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 40 mm
Materiale Støbejern forkromet
Mængde 1 stk.
Type Værktøj og tilbehør