Få mere at vide
Epredia™ Kassette II med slidsede vævskassetter
Artikelnummer. p-7193544 Shop alle Epredia produkter
Farve:
Beige
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lysegrøn
Orange
Pink (Pink)
Tan
lilla
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 16344136
Brand: Epredia™ B851739BE
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til rutinemæssige vævsprøver har disse løstpakkede kassetter et forkantslåghængsel med løstpakkede låg, der fås i 12 forskellige farvevarianter
Trykning
  • Overfladefinish og forstærkede printflader er konstrueret til at optimere printkvaliteten
  • Designet er præcist konstrueret til at reducere jamming og forhindre nedetid
Bruttering, forarbejdning og indlejring
  • Kassettedesign og flowegenskaber testet for at sikre effektiv reagensudveksling
  • Åbnings- og lukkekræfter justeret til brugervenlighed, samtidig med at værdifulde vævsprøver beskyttes
Sektionering
  • Præcisionsteknik for solid forbindelse til mikrotomer
Arkivering
  • Kassetteoverfladestruktur optimerer scanbarheden til arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Slots
Lukning inkluderet Ja
Mængde 1000/Cs.
Lukketype Separat låg, fronthængsel
Farve Beige
Produkttype Slottet kassette