Få mere at vide
Epredia™ Kassette II med slidsede vævskassetter
Artikelnummer. 16344136 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Farve:
Beige
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lysegrøn
Orange
Pink (Pink)
Tan
lilla
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
16344136 Beige -
16354136 Blå -
16364136 Grøn -
16384136 Lavendel -
16394136 Lysegrøn -
16304146 lilla -
16314146 Orange -
16324146 Pink (Pink) Pakke med 1000
16334146 Tan -
16344146 Hvid -
16354146 Gul -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 16344136 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. B851739BE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00 DKK
    1178.88 DKK / Pakke med 1000
    Spare 336.12 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til rutinemæssige vævsprøver har disse løstpakkede kassetter et forkantslåghængsel med løstpakkede låg, der fås i 12 forskellige farvevarianter
Trykning
  • Overfladefinish og forstærkede printflader er konstrueret til at optimere printkvaliteten
  • Designet er præcist konstrueret til at reducere jamming og forhindre nedetid
Bruttering, forarbejdning og indlejring
  • Kassettedesign og flowegenskaber testet for at sikre effektiv reagensudveksling
  • Åbnings- og lukkekræfter justeret til brugervenlighed, samtidig med at værdifulde vævsprøver beskyttes
Sektionering
  • Præcisionsteknik for solid forbindelse til mikrotomer
Arkivering
  • Kassetteoverfladestruktur optimerer scanbarheden til arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Pore stil Slots
Lukning inkluderet Ja
Mængde 1000/Cs.
Lukketype Separat låg, fronthængsel
Farve Beige
Produkttype Slottet kassette