Få mere at vide
Epredia™ Cassette II Biopsivævskassetter i tubepakker
Artikelnummer. 16344066 Shop alle Epredia produkter
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lysegrøn
Orange
Pink (Pink)
Tan
lilla
Pakningsstørrelse:
Pakke med 750
Artikelnummer. 16344066
Brand: Epredia™ B851730GN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Biopsikassetter er ideelle til små vævsprøver. De er kompatible med alle Epredia PrintMate™ Kassetteprintere, har et forkantslåghængsel og løstpakkede låg, der fås i 12 farvevarianter.
Trykning
  • Overfladefinish og forstærkede printflader er konstrueret til at optimere printkvaliteten
  • Rørdesignet er præcist konstrueret til at reducere blokering og forhindre nedetid
Bruttering, forarbejdning og indlejring
  • Kassettedesign og flowegenskaber testet for at sikre effektiv reagensudveksling
  • Åbnings- og lukkekræfter justeret til brugervenlighed, samtidig med at værdifulde vævsprøver beskyttes
Sektionering
  • Præcisionsteknik for solid forbindelse til mikrotomer
Arkivering
  • Kassetteoverfladestruktur optimerer scanbarheden til arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Små Firkanter
Lukning inkluderet Ja
Mængde 750/Cs.
Lukketype Separat låg, fronthængsel
PrintMate kompatibel Ja
Farve Grøn
Til brug med (udstyr) Til brug med PrintMate™ Printere
Produkttype Kassette II Biopsi Kassette