Få mere at vide
Epredia™ Cassette II Biopsivævskassetter i tubepakker
Artikelnummer. 16314076 Shop alle Epredia produkter
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lysegrøn
Orange
Pink (Pink)
Tan
lilla
Pakningsstørrelse:
Pakke med 750
Artikelnummer. 16314076
Brand: Epredia™ B851730TN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Biopsikassetter er ideelle til små vævsprøver. De er kompatible med alle Epredia PrintMate™ Kassetteprintere, har et forkantslåghængsel og løstpakkede låg, der fås i 12 farvevarianter.
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Small Squares
Lukning inkluderet Yes
Mængde 750/Cs.
Lukketype Separate Lid, Front Hinge
PrintMate kompatibel Yes
Farve Tan
Til brug med (udstyr) For Use With PrintMate™ Printers
Produkttype Cassette II Biopsy Cassette