Få mere at vide
Epredia™ Kassette II Biopsivævskassetter
Artikelnummer. 16384126 Shop alle Epredia produkter
Farve:
Beige
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lysegrøn
Orange
Pink (Pink)
Tan
lilla
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 16384126
Brand: Epredia™ B851738LI
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til små vævsprøver har disse kassetter et forkants låghængsel med løst pakket låg, der fås i 12 forskellige farvevarianter
Trykning
  • Overfladefinish og forstærkede printflader er konstrueret til at optimere printkvaliteten
  • Rørdesignet er præcist konstrueret til at reducere blokering og forhindre nedetid
Bruttering, forarbejdning og indlejring
  • Kassettedesign og flowegenskaber testet for at sikre effektiv reagensudveksling
  • Åbnings- og lukkekræfter justeret til brugervenlighed, samtidig med at værdifulde vævsprøver beskyttes
Sektionering
  • Præcisionsteknik for solid forbindelse til mikrotomer
Arkivering
  • Kassetteoverfladestruktur optimerer scanbarheden til arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Små Firkanter
Lukning inkluderet Ja
Emballagetype Løst pakket (låg)
Mængde 1000/Cs.
Lukketype Separat låg, fronthængsel
PrintMate kompatibel Nej
Farve lilla
Produkttype Kassette II med farvematchede låg